Tisk…
1-Brom-3-methylbutan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 3-Methylbutylbromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
124095-100G 124095-500G 124095-5G
SIAL124095-100GEA 939 CZK
SIAL124095-100G SIAL124095-500G SIAL124095-5G
1-Brom-3-methylbutan, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3-methylbutane
Vzorec: C₅H₁₁Br
Bod varu: 119 °C (1013 hPa)
Bod tání: –112 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000253
CAS číslo: 107-82-4
EINECS: 203-522-9
UN: 2341
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05130