1-Brom-2-methylpropan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Isobutyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
156582-100G
156582-500G
SIAL156582-100GEA
1070
CZK
SIAL156582-100G
SIAL156582-500G
1-Brom-2-methylpropan, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2-methylpropane
Vzorec:
C₄H₉Br Bod varu: 91 °C (1013 hPa) Bod tání: –118 °C Hustota: 1,265 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000217 CAS číslo: 78-77-3 EINECS: 201-141-2 UN: 2342 ADR: 3,II Merck Index: 13,05152 |