Tisk…
Propane
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
295655-300G 295655-100G
SIAL295655-300GEA 0 CZK
SIAL295655-300G SIAL295655-100G
Propane
Propane
Vzorec: H₃CCH₂CH₃
Bod varu: –42 °C (1013 hPa)
Bod tání: –188 °C
Hustota: 0,515 g/cm³ (10 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009359
CAS číslo: 74-98-6
EINECS: 200-827-9
UN: 1978
ADR: 2,
Merck Index: 12,07982