Tisk…
n-Undekan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Undecane
M-Clarity™ quality level = MQ300
W510505-1KG W510505-4KG W510505-SAMPLE
SIALW510505-1KGEA 6910 CZK
SIALW510505-1KG SIALW510505-4KG SIALW510505-SAMPLE
n-Undekan, Sigma-Aldrich®
n-Undekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₉CH₃
MW: 156.31
Bod varu: 196
Bod tání: –26.7 °C
Hustota: 0.7416
Bod vzplanutí: 60
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008959
CAS číslo: 1120-21-4
EINECS: 214-300-6
UN: 2330
ADR: 3 III