Tisk…
Ethylendiamintetraacetát tetrasodný dihydrát 99-101%, Ultrapure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Edetic acid tetrasodium salt dihydrate, Kestranal® 4S 2 H2O, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid tetrasodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetra-acetic acid tetrasodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid sodium hydrate, Tetrasodium Ethylenediaminetetraacetate Dihydrate, Kestranal® 4S dihydrate
J15700.A1 J15700.C4
J15700.A1EA 2510 CZK
J15700.A1 J15700.C4
Ethylendiamintetraacetát tetrasodný dihydrát 99-101%, Ultrapure
Ethylendiamintetraacetát tetrasodný dihydrát
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150026
CAS číslo: 10378-23-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Form White crystalline powder
Assay (unspecified) 99 to 101% (as is)
Identification (FTIR) Conforms
pH (1%, H2O) 10.7 to 11.7
pH (5%, H2O) 10.7 to 12.0