Tisk…
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Silica
Dodavatel: Avantor
8163-02EA 0 CZK
8163-02 8163-06 8163-11
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Silica
Kolony chromatografické
Ultra čisté PP kolony s BAKERBOND® HPLC médii jsou navrženy pro ušetření času, minimalizaci práce, konečné objemy rozpouštědla a vylepšenou účinnost. Rychlost průběhu až 9krát vyšší než u konvenčních kolon. Vestavěný ochranný filtr kolony a vyšší koncentrace analytu mohou snížit nebo eliminovat kroky pro předfiltraci a koncentrování.
  • Rychlost průběhu až 9krát vyšší než u konvenčních SPE kolon
  • Jedinečná laminární konfigurace
  • Na bázi silikagelu
Obecné aplikace: Absorbuje polární analyty z nepolárních rozpouštědel, např. uhlovodíků a méně polárních esterů a etherů.
Tyto SPE kolony je možné použít pro absorpční aplikace.