Tisk…
n-Pentan ≥99.0%, PESTINORM® pro kapilární GC analýzu
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83964.320EA 3773 CZK
83964.320 83964.290
n-Pentan ≥99.0%, PESTINORM® pro kapilární GC analýzu
n-Pentane
Vzorec: H₃C(CH₂)₃CH₃
Bod varu: 35…36 °C (1013 hPa)
Bod tání: –130 °C
Hustota: 0,63 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009498
CAS číslo: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3,II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue (100°C) Max. 0.0005 %
Water Max. 0.01 %
Organic residue (as Octanol) (GC/FID) Max. 10 ng/l
Halogenated residue (as Lindane)(GC/ECD) Max. 5 ng/l