Tisk…
Kolony SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Carboxylic Acid
Dodavatel: Avantor
8172-04EA 0 CZK
8172-04 8172-11 8172-02 8172-06 8172-07
Kolony SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Carboxylic Acid
Kolony chromatografické
Ultra čisté PP kolony s BAKERBOND® HPLC médii jsou navrženy pro ušetření času, minimalizaci práce, konečné objemy rozpouštědla a vylepšenou účinnost. Rychlost průběhu až 9krát vyšší než u konvenčních kolon. Vestavěný ochranný filtr kolony a vyšší koncentrace analytu mohou snížit nebo eliminovat kroky pro předfiltraci a koncentrování.
  • Rychlost průběhu až 9krát vyšší než u konvenčních SPE kolon
  • Jedinečná laminární konfigurace
  • Na bázi silikagelu
Obecné aplikace: Iontové, zásadité analyty.
Tyto SPE kolony je možné použít pro aplikace se slabými kationtovými výměnami.