Tisk…
Kolony SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Aromatic Sulfonic Acid
Dodavatel: Avantor
8170-11EA 0 CZK
8170-11 8170-02 8170-09
Kolony SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Aromatic Sulfonic Acid
Kolony chromatografické
Ultra čisté PP kolony s BAKERBOND® HPLC médii jsou navrženy pro ušetření času, minimalizaci práce, konečné objemy rozpouštědla a vylepšenou účinnost. Rychlost průběhu až 9krát vyšší než u konvenčních kolon. Vestavěný ochranný filtr kolony a vyšší koncentrace analytu mohou snížit nebo eliminovat kroky pro předfiltraci a koncentrování.
  • Rychlost průběhu až 9krát vyšší než u konvenčních SPE kolon
  • Jedinečná laminární konfigurace
  • Na bázi silikagelu
Obecné aplikace: Iontové, zásadité analyty.
Tyto SPE kolony je možné použít pro silné iontové výměny.