Tisk…
n-Oktan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
296988-100ML 296988-1L
SIAL296988-100MLEA 4760 CZK
SIAL296988-100ML SIAL296988-1L
n-Oktan, Sigma-Aldrich®
n-Oktan
Vzorec: H₃C(CH₂)₆CH₃
Bod varu: 126 °C (1013 hPa)
Bod tání: –57 °C
Hustota: 0,703 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 8 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009556
CAS číslo: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06782
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68adf890d68728825d4a2fa4b032700b93f710b8&vid=b00a2925902bc425c80f8ebb3f0e7b456c800ae3&prid=web&clid=SAPDAM