Tisk…
n-Nonan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
296821-100ML 296821-1L
SIAL296821-100MLEA 5160 CZK
SIAL296821-100ML SIAL296821-1L
n-Nonan, Sigma-Aldrich®
n-Nonane
Vzorec: H₃C(CH₂)₇CH₃
Bod varu: 151 °C (1013 hPa)
Bod tání: –53 °C
Hustota: 0,718 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 31 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009574
CAS číslo: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
UN: 1920
ADR: 3,III