Tisk…
Kolony SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® C18 Light Load
Dodavatel: Avantor
8151-02EA 0 CZK
8151-02 8151-04 8151-06
Kolony SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® C18 Light Load
Kolony chromatografické
Ultra čisté PP kolony s BAKERBOND® HPLC médii jsou navrženy pro ušetření času, minimalizaci práce, konečné objemy rozpouštědla a vylepšenou účinnost. Rychlost průběhu až 9krát vyšší než u konvenčních kolon. Vestavěný ochranný filtr kolony a vyšší koncentrace analytu mohou snížit nebo eliminovat kroky pro předfiltraci a koncentrování.
  • Rychlost průběhu až 9krát vyšší než u konvenčních SPE kolon
  • Jedinečná laminární konfigurace
  • Na bázi silikagelu
Obecné aplikace: Neiontové, nepolární až polární analyty.
Tyto SPE kolony je možné použít pro obrácenou fázi.