Tisk…
n-Heptadekan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: N-heptadecane
M-Clarity™ quality level = MQ100
128503-100G 128503-25G
SIAL128503-100GEA 2710 CZK
SIAL128503-100G SIAL128503-25G
n-Heptadekan, Sigma-Aldrich®
n-Heptadekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₅CH₃
MW: 240,47 g/mol
Bod varu: 302,1 °C (1013 hPa)
Bod tání: 21,2 °C
Hustota: 0,7783 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009002
CAS číslo: 629-78-7
EINECS: 211-108-4