Tisk…
n-Heneicosane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
MQ100
286052-10G 286052-1G
SIAL286052-10GEA 4720 CZK
SIAL286052-10G SIAL286052-1G
n-Heneicosane, Sigma-Aldrich®
n-Heneicosane
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₉CH₃
MW: 296.58
Bod varu: 356
Bod tání: 40…41 °C
Hustota: 0.7919 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009346
CAS číslo: 629-94-7
EINECS: 211-118-9