Tisk…
n-Dekan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
457116-100ML 457116-1L 457116-2L
SIAL457116-100MLEA 4100 CZK
SIAL457116-100ML SIAL457116-1L SIAL457116-2L
n-Dekan, Sigma-Aldrich®
n-Dekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₈CH₃
MW: 142,28 g/mol
Bod varu: 174,1 °C (1013 hPa)
Bod tání: –30 °C
Hustota: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008954
CAS číslo: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e4dead3a7841a2258e8a5b99b880895cd06aa1&vid=209e0ebbe6a38426575fcf5608cf6f2b586e6d5e&prid=web&clid=SAPDAM