Tisk…
Silver methanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
550256-25G 550256-5G
SIAL550256-25GEA 6440 CZK
SIAL550256-25G SIAL550256-5G
Silver methanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Silver methanesulphonate
Vzorec: CH₃AgO₃S
Bod tání: 263 °C
MDL Number: MFCD00064795
CAS číslo: 2386-52-9
EINECS: 219-199-2