Tisk…
Silver methanesulphonate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
419340250 419340050
ACRO419340250EA 7510 CZK
ACRO419340250 ACRO419340050
Silver methanesulphonate 99%
Silver methanesulphonate
Vzorec: CH₃AgO₃S
Bod tání: 252…256 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064795
CAS číslo: 2386-52-9
EINECS: 219-199-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥97.5 %