Tisk…
Kyselina 1-oktansulfonová sodná sůl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Sodium octane-1-sulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
O8380-100G O8380-25G O8380-5G
SIALO8380-100GEA 18080 CZK
SIALO8380-100G SIALO8380-25G SIALO8380-5G
Kyselina 1-oktansulfonová sodná sůl, Sigma-Aldrich®
Kyselina 1-oktansulfonová sodná sůl
Vzorec: C₈H₁₇NaO₃S
Bod tání: > 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007544
CAS číslo: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1244cb11db07775dec2e193823e40080024b7036&vid=32d95cd9e321818e2f94c8261c4b4e6180ee0fc7&prid=web&clid=SAPDAM