Tisk…
Kyselina 1-oktansulfonová sodná sůl ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Sodium octane-1-sulphonate
A14292.14 A14292.06 A14292.22
A14292.14EA 4910 CZK
A14292.14 A14292.06 A14292.22
Kyselina 1-oktansulfonová sodná sůl ≥99%
Kyselina 1-oktansulfonová sodná sůl
Purity: 99% CAS No.: 5324-84-5 Molecular Formula: CH3(CH2)7SO3Na Formula Weight: 216.28 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3574241
Reagent for HPLC analysis of peptides and proteins
Vzorec: C₈H₁₇NaO₃S
MW: 216,28 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007544
CAS číslo: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1244cb11db07775dec2e193823e40080024b7036&vid=32d95cd9e321818e2f94c8261c4b4e6180ee0fc7&prid=web&clid=SAPDAM