Tisk…
Kyselina 1-oktansulfonová sodná sůl for HPLC
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Sodium octane-1-sulphonate
384770250 384771000 384770050 384775000
ACRO384770250EA 15700 CZK
ACRO384770250 ACRO384771000 ACRO384770050 ACRO384775000
Kyselina 1-oktansulfonová sodná sůl for HPLC
Kyselina 1-oktansulfonová sodná sůl
Vzorec: C₈H₁₇NaO₃S
MW: 216,28 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007544
CAS číslo: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1244cb11db07775dec2e193823e40080024b7036&vid=32d95cd9e321818e2f94c8261c4b4e6180ee0fc7&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
UV at 240 nm A: ≤0.05
Titration after Ion exchange ≥98.0 %