Tisk…
VWR®, Kabáty pro návštěvníky, PP, nepromokavé
Dodavatel: VWR Collection
113-8983EA 7260 CZK
113-8983 113-8984 113-8994
VWR®, Kabáty pro návštěvníky, PP, nepromokavé
Jednorázové oděvy
Tyto jednorázové nepromokavé návštěvnické kabáty s límečkem jsou vyrobeny z netkané, laminované PP textilie.
  • Zapínání na druky
  • Elastická zápěstí
  • Dvě kapsy (jedna náprsní kapsa, jedna boční kapsa)
  • Bez přírodního kaučukového latexu
Hmotnost: 48 g/m²
Balení: 1 kus na sáček, 50 sáčků na pouzdro.