Kyselina 1-hexansulfonová sodná sůl ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms:
Sodium hexane-1-sulphonate, Sodium hexanesulphonate, Sodium 1-hexanesulphonate
152792LEA
15200
CZK
152792L
152793M
Kyselina 1-hexansulfonová sodná sůl ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Kyselina 1-hexansulfonová sodná sůl
Vzorec:
C₆H₁₃O₃SNa MW: 188,22 g/mol Bod tání: 300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007542 CAS číslo: 2832-45-3 EINECS: 220-601-3 |
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated on dried substance) | ≥ 99,0 % |
Appearance | White powder |
IR Spectrum | Passes test |
Water | ≤ 2,0 % |
Absorbance (200 nm) (0.25 mol/l) | ≤ 0,1 |
Absorbance (210 nm) (0.25 mol/l) | ≤ 0,05 |
Absorbance (220 nm) (0.25 mol/l) | ≤ 0,04 |
Absorbance (230 nm) (0.25 mol/l) | ≤ 0,03 |
Absorbance (240 nm) (0.25 mol/l) | ≤ 0,01 |
Absorbance (250 nm) (0.25 mol/l) | ≤ 0,01 WOU |
Absorbance (260 nm) (0.25 mol/l) | ≤ 0,01 WOU |