Tisk…
1-Hexanesulphonic acid sodium salt monohydrate 98% for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Sodium 1-hexanesulphonate monohydrate
411600050 411600250 411601000 411605000
ACRO411600050EA 3060 CZK
ACRO411600050 ACRO411600250 ACRO411601000 ACRO411605000
1-Hexanesulphonic acid sodium salt monohydrate 98% for HPLC
1-Hexanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Vzorec: C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149549
CAS číslo: 207300-91-2
EINECS: 220-601-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 7 to 9 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
UV at 250 nm A: ≤0.05
Titration after Ion exchange ≥97.5 % (On dry substance)