Tisk…

Kyselina 1-heptansulfonová sodná sůl, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

H8901-25G H8901-5G
SIALH8901-25GEA 24880 CZK
SIALH8901-25G SIALH8901-5G
Kyselina 1-heptansulfonová sodná sůl, Sigma-Aldrich®
Kyselina 1-heptansulfonová sodná sůl
Vzorec: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007543
CAS číslo: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95c09a5691140bab7446d88919f01593e8f0b9b2&vid=7c237cde5db01d0567ff19964ca3287434747480&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR