Tisk…
Kyselina 1-heptansulfonová sodná sůl, (max. 2% H₂O) 99% (dry weight)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodium heptane-1-sulphonate, Sodium 1-heptanesulphonate
A10917.14 A10917.06 A10917.22
A10917.14EA 5460 CZK
A10917.14 A10917.06 A10917.22
Kyselina 1-heptansulfonová sodná sůl, (max. 2% H₂O) 99% (dry weight)
Kyselina 1-heptansulfonová sodná sůl
Purity: 99% CAS No.: 22767-50-6 Molecular Formula: CH3(CH2)6SO3Na Formula Weight: 202.24 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3731762 MDL No.: MFCD00007543
Vzorec: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007543
CAS číslo: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95c09a5691140bab7446d88919f01593e8f0b9b2&vid=7c237cde5db01d0567ff19964ca3287434747480&prid=web&clid=SAPDAM