Tisk…
Kyselina 1-heptansulfonová sodná sůl 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Sodium heptane-1-sulphonate, Sodium 1-heptanesulphonate
206130050 206130250 206131000 206135000
ACRO206130050EA 1760 CZK
ACRO206130050 ACRO206130250 ACRO206131000 ACRO206135000
Kyselina 1-heptansulfonová sodná sůl 98%
Kyselina 1-heptansulfonová sodná sůl
Vzorec: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007543
CAS číslo: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95c09a5691140bab7446d88919f01593e8f0b9b2&vid=7c237cde5db01d0567ff19964ca3287434747480&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9 % (100°C, 3 h) (vacuum)
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Titration after Ion exchange ≥97.5 % (on dry substance)