Kyselina 1-dodekansulfonová sodná sůl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12146.0005
1.12146.8500
1.12146.0005EA
4440
CZK
1.12146.0005
1.12146.8500
Kyselina 1-dodekansulfonová sodná sůl, Sigma-Aldrich®
Kyselina 1-dodekansulfonová sodná sůl
Vzorec:
C₁₂H₂₅NaO₃S Bod tání: 300 °C Hustota: 1,218 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007527 CAS číslo: 2386-53-0 EINECS: 219-200-6 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Molar Mass | 272.37 g/mol |
Bulk Density | 330 kg/m3 |
pH | 5.5 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |