Kyselina 1-dodekansulfonová sodná sůl ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
Sodium 1-dodecanesulphonate, Dodecane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium 1-dodecansulphonate, 1-Dodecanesulphonic acid, sodium salt, Sodium dodecane-1-sulphonate
A12829.03
A12829.14
A12829.09
A12829.03EA
1210
CZK
A12829.03
A12829.14
A12829.09
Kyselina 1-dodekansulfonová sodná sůl ≥99%
Kyselina 1-dodekansulfonová sodná sůl
Purity: 99%
CAS No.: 2386-53-0
Molecular Formula: CH3(CH2)11SO3Na
Formula Weight: 272.39
Melting Point:
Vzorec:
C₁₂H₂₅NaO₃S MW: 272,38 g/mol Bod tání: >300 °C Hustota: 1,218 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007527 CAS číslo: 2386-53-0 EINECS: 219-200-6 |