Tisk…
Sodium-1-decanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D3412-100G D3412-25G D3412-5G
SIALD3412-100GEA 24660 CZK
SIALD3412-100G SIALD3412-25G SIALD3412-5G
Sodium-1-decanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Sodium-1-decanesulphonate
Vzorec: C₁₀H₂₁NaO₃S
Bod tání: > 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007526
CAS číslo: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9