Tisk…
Sodium-1-decanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
30633-10G 30633-5G
SIAL30633-10GEA 4260 CZK
SIAL30633-10G SIAL30633-5G
Sodium-1-decanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Sodium-1-decanesulphonate
Vzorec: C₁₀H₂₁NaO₃S
Bod tání: > 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007526
CAS číslo: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9