Tisk…
Sodium-1-decanesulphonate, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
30631-10G-F 30631-50G-F
30631-10G-FEA 6320 CZK
30631-10G-F 30631-50G-F
Sodium-1-decanesulphonate, Supelco®
Sodium-1-decanesulphonate
Vzorec: C₁₀H₂₁NaO₃S
Bod tání: > 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007526
CAS číslo: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b29000190d5d1de3ab217077367976219752cc0e&vid=9c9fdc7eafa642287007f4c1acb2e630628257a9&prid=web&clid=SAPDAM