Tisk…
1-Butanesulphonic acid sodium salt, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
19022-10G-F 19022-50G-F
19022-10G-FEA 5280 CZK
19022-10G-F 19022-50G-F
1-Butanesulphonic acid sodium salt, Supelco®
1-Butanesulphonic acid sodium salt
Vzorec: C₄H₉NaO₃S
Bod tání: > 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007540
CAS číslo: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1