Tisk…
1-Butanesulphonic acid sodium salt 99+% for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
343800050 343800250
ACRO343800050EA 3200 CZK
ACRO343800050 ACRO343800250
1-Butanesulphonic acid sodium salt 99+% for HPLC
1-Butanesulphonic acid sodium salt
Vzorec: C₄H₉NaO₃S
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007540
CAS číslo: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105°C, 2 hrs)
Solubility (10 % in water) Clear to slightly hazy colorless
UV at 280 nm A: ≤0.04
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (On dry substance)