Tisk…
1-Butanesulphonic acid sodium salt 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
206100250 206101000
ACRO206100250EA 4820 CZK
ACRO206100250 ACRO206101000
1-Butanesulphonic acid sodium salt 98%
1-Butanesulphonic acid sodium salt
Vzorec: C₄H₉NaO₃S
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007540
CAS číslo: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (1 g, 105°C, 2 h)
Solubility (10 % in water) Clear to slightly hazy colorless
Titration after Ion exchange ≥97.5 %