Kyselina methansulfonová ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13565.0E
A13565.22
A13565.36
AB110742.0500
A13565.0EEA
8960
CZK
A13565.0E
A13565.22
A13565.36
ABCRAB110742.0500
Kyselina methansulfonová ≥98%
Kyselina methansulfonová
Purity: 98+%
CAS No.: 75-75-2
Molecular Formula: CH4O3S
Formula Weight: 96.10
Flash Point: 156°(312°F)
Refractive Index: 1.4300
Melting Point: 19-20°
Boiling Point: 166-168°/10mm
Beilstein Reference: 1446024
Merck Reference: 14,5954
UN No.: 2586
MDL No.: MFCD00007518
Vzorec:
CH₃SO₃H MW: 96.11 Bod varu: 166…168 °C (10 mmHg) Bod tání: 19…20 °C Hustota: 1.481 Bod vzplanutí: 156 °C (312 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007518 CAS číslo: 75-75-2 EINECS: 200-898-6 UN: 2586 ADR: 8 III Merck Index: 13,05981 |