Tisk…
Kyselina methansulfonová 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
125610010 125610050 125612500 125610051
ACRO125610010EA 7730 CZK
ACRO125610010 ACRO125610050 ACRO125612500 ACRO125610051
Kyselina methansulfonová 99%, extra pure
Kyselina methansulfonová
Vzorec: CH₃SO₃H
MW: 96.11
Bod varu: 167 °C (10 mmHg)
Bod tání: 19 °C
Hustota: 1.481 g/cm³
Bod vzplanutí: 189 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007518
CAS číslo: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05981
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4285 to 1.4315 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤150 APHA
Titration with NaOH ≥98.5 %