Tisk…
Ethanesulphonic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
366040050 366040250 366041000
ACRO366040050EA 1060 CZK
ACRO366040050 ACRO366040250 ACRO366041000
Ethanesulphonic acid 95%
Ethanesulphonic acid
Vzorec: C₂H₆O₃S
MW: 110,13 g/mol
Bod varu: 136…140 °C (3hPa)
Bod tání: –17 °C
Hustota: 1,343 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007529
CAS číslo: 594-45-6
EINECS: 209-843-0
UN: 2586
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4325 to 1.4355 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥94 %