Tisk…
Methyl methanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
129925-5G 129925-100G 129925-25G
SIAL129925-5GEA 878 CZK
SIAL129925-5G SIAL129925-100G SIAL129925-25G
Methyl methanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Methyl methanesulphonate
Vzorec: C₂H₆O₃S
Bod varu: 203 °C (1013 hPa)
Bod tání: 20 °C
Hustota: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007557
CAS číslo: 66-27-3
EINECS: 200-625-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06170