Tisk…
Methyl methanesulphonate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
156890050 156890250 156891000
ACRO156890050EA 1040 CZK
ACRO156890050 ACRO156890250 ACRO156891000
Methyl methanesulphonate 99%
Methyl methanesulphonate
Vzorec: C₂H₆O₃S
Bod varu: 202…203 °C (760 mmHg)
Bod tání: 20 °C
Hustota: 1,3 g/cm³
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007557
CAS číslo: 66-27-3
EINECS: 200-625-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06170
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %