Tisk…
Ethyl methanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M0880-1G M0880-100G M0880-10G M0880-25G M0880-5G
SIALM0880-1GEA 1390 CZK
SIALM0880-1G SIALM0880-100G SIALM0880-10G SIALM0880-25G SIALM0880-5G
Ethyl methanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Ethyl methanesulphonate
Vzorec: C₃H₈O₃S
Bod varu: 213 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,2079 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007559
CAS číslo: 62-50-0
EINECS: 200-536-7
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03859