Tisk…
Ethyl methanesulphonate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20774.0005 8.20774.0025
8.20774.0005EA 1120 CZK
8.20774.0005 8.20774.0025
Ethyl methanesulphonate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Ethyl methanesulphonate
Vzorec: C₃H₈O₃S
Bod varu: 213 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,2079 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007559
CAS číslo: 62-50-0
EINECS: 200-536-7
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03859
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 50 - 100 g/l (27 °C)
Molar Mass 124.16 g/mol
Boiling Point 213 - 214 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.27 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Refractive Index 1.418 (20 °C, 589 nm)
Density 1.206 g/cm3 (20 °C)