Tisk…
Ethyl methanesulphonate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
205260100 205260250 205261000 205265000
ACRO205260100EA 3540 CZK
ACRO205260100 ACRO205260250 ACRO205261000 ACRO205265000
Ethyl methanesulphonate 99%
Vzorec: C₃H₈O₃S
Bod varu: 213…214 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,16 g/cm³
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007559
CAS číslo: 62-50-0
EINECS: 200-536-7
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03859
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %