Tisk…
Metansulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
471259-100ML 471259-500ML 471259-5ML
SIAL471259-100MLEA 981 CZK
SIAL471259-100ML SIAL471259-500ML SIAL471259-5ML
Metansulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Metansulfonylchlorid
Vzorec: CH₃ClO₂S
Bod varu: 161 °C (1013 hPa)
Bod tání: –32 °C
Hustota: 1,478 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007454
CAS číslo: 124-63-0
EINECS: 204-706-1
UN: 3246
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,05982