Tisk…
Metansulfonylchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Mesyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06021.0250 8.06021.1000
8.06021.0250EA 1520 CZK
8.06021.0250 8.06021.1000
Metansulfonylchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Metansulfonylchlorid
Vzorec: CH₃ClO₂S
MW: 114,55 g/mol
Bod varu: 161 °C (1013 hPa)
Bod tání: –32 °C
Hustota: 1,478 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007454
CAS číslo: 124-63-0
EINECS: 204-706-1
UN: 3246
ADR: 6.1 (8),I
Merck Index: 13,05982