Metansulfonylchlorid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Mesyl chloride
A13383.36
A13383.22
AB110764.0100
A13383.PG
A13383.36EA
1590
CZK
A13383.36
A13383.22
ABCRAB110764.0100
A13383.PG
Metansulfonylchlorid ≥98%
Metansulfonylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 124-63-0
Molecular Formula: CH3ClO2S
Formula Weight: 114.55
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.4520
Odour: Pungent
Melting Point: -33°
Boiling Point: 161°
Beilstein Reference: 506297
Merck Reference: 14,5955
UN No.: 3246
MDL No.: MFCD00007454
Vzorec:
CH₃ClO₂S Bod varu: 161 °C Bod tání: –33 °C Hustota: 1,477 Bod vzplanutí: 97 °C (206 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007454 CAS číslo: 124-63-0 EINECS: 204-706-1 UN: 3246 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,5955 |