Tisk…
Metansulfonylchlorid 99.5%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Mesyl chloride
125640010 125641000 125642500 125640025 125645000
ACRO125640010EA 4090 CZK
ACRO125640010 ACRO125641000 ACRO125642500 ACRO125640025 ACRO125645000
Metansulfonylchlorid 99.5%
Metansulfonylchlorid
Vzorec: CH₃ClO₂S
MW: 114,55 g/mol
Bod varu: 161 °C (1013 hPa)
Bod tání: –33 °C
Hustota: 1,48 g/cm³
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007454
CAS číslo: 124-63-0
EINECS: 204-706-1
UN: 3246
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,05982
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.025 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤100 APHA