Ethanesulphonyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B23723.14
B23723.22
B23723.36
B23723.14EA
879
CZK
B23723.14
B23723.22
B23723.36
Ethanesulphonyl chloride ≥98%
Ethanesulphonyl chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 594-44-5
Molecular Formula: C2H5ClO2S
Formula Weight: 128.57
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4540
Melting Point: -70°
Boiling Point: 176-178°
Beilstein Reference: 773865
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00007460
Vzorec:
C₂H₅ClO₂S Bod varu: 176…178 °C Bod tání: –70 °C Hustota: 1,350 Bod vzplanutí: 83 °C (181 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007460 CAS číslo: 594-44-5 EINECS: 209-842-5 UN: 2927 ADR: 6.1,II |