Ethanesulphonyl chloride 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
215820050
215820500
215821000
215825000
215820025
ACRO215820050EA
850
CZK
ACRO215820050
ACRO215820500
ACRO215821000
ACRO215825000
ACRO215820025
Ethanesulphonyl chloride 98+%
Ethanesulphonyl chloride
Vzorec:
C₂H₅ClO₂S Bod varu: 177 °C (760 mmHg) Bod tání: –68 °C Hustota: 1,35 g/cm³ Bod vzplanutí: 83 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007460 CAS číslo: 594-44-5 EINECS: 209-842-5 UN: 2927 ADR: 6.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow to light brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |