Tisk…
1-Hexadecanesulphonyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hexadecane-1-sulphonyl chloride
A14396.09 A14396.18
A14396.09EA 2070 CZK
A14396.09 A14396.18
1-Hexadecanesulphonyl chloride ≥98%
1-Hexadecanesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 38775-38-1 Molecular Formula: CH3(CH2)15SO2Cl Formula Weight: 324.96 Melting Point: 56-58° Beilstein Reference: 1789245 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007459
Vzorec: C₁₆H₃₃ClO₂S
Bod tání: 56…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007459
CAS číslo: 38775-38-1
EINECS: 254-123-1
UN: 3261
ADR: 8,II