1-Butanesulphonyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A18295.06
A18295.14
A18295.22
A18295.06EA
1200
CZK
A18295.06
A18295.14
A18295.22
1-Butanesulphonyl chloride ≥98%
1-Butanesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 2386-60-9
Molecular Formula: C4H9ClO2S
Formula Weight: 156.63
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4560
Melting Point: -29°
Boiling Point: 80-81°/9mm
Beilstein Reference: 1748742
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00007464
Vzorec:
C₄H₉ClO₂S Bod varu: 80…81 °C (9 mmHg) Bod tání: –29 °C Hustota: 1,210 Bod vzplanutí: 79 °C (174 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007464 CAS číslo: 2386-60-9 EINECS: 219-204-8 UN: 3265 ADR: 8,II |